N6905
NZCYM Broth
EZMix powder microbial growth medium
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrizione generale
NZCYM is a microbial growth medium used for the cultivation of E. coli and lambda bacteriophage. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, and water-soluble vitamins in a low-salt formulation.
Caratteristiche e vantaggi
NZCYM EZMix powder provides:
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package size
- Standard formulation
Componenti
10 g/L Tryptone
5 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
1 g/L Casamino Acids
1 g/L MgSO4
0.6 g/L inert binder
5 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
1 g/L Casamino Acids
1 g/L MgSO4
0.6 g/L inert binder
Ricostituzione
Stir to suspend 22.6 g powder in 1L water. Autoclave for 15 minutes at 121°C to sterilize. Allow to cool before making additions, such as antibiotics (if desired).
Note legali
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Method for bacteriophage isolation against target Campylobacter strains
C. Carvalho
Letters in Applied Microbiology (2009)