N3518
NZ Amine® Broth
Lambda bacteriophage growth medium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Composizione
MgSO4, 1 g/L
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
pH
6.3-7.2(1.6% solution)
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Standard formulation
- Convenient package sizes
- Easy scale-up using larger package sizes
- A budget-friendly alternative to liquid
Nota sulla preparazione
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
Ricostituzione
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3