CLS431729
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 30 mL, natural screw cap, case of 120
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 120
pack of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431729
Diam. del collo della bottiglia
18 mm
Capacità
30 mL
Misura
× 61 x 38 mm
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431729-120EA | 4061831699081 |
CLS431729-24EA | 4061831683196 |