Documenti fondamentali
CLS431730
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 60 mL, natural screw cap, case of 96
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
PET bottle
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
pack of 24 ea
case of 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 431730
Diam. del collo della bottiglia
18 mm
Capacità
60 mL
Misura
× 81 x 40 mm
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2