Documenti
CLS430518
Bottiglie di conservazione in plastica rotonde Corning® Easy-Grip
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 1,000 mL, cap (plug seal), case of 24
Sinonimo/i:
storage bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiali
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round bottle
round clear polystyrene
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
Confezionamento
case of 24
Produttore/marchio commerciale
Corning 430518
Capacità bottiglia
1,000 mL
Diam. del collo della bottiglia
~42 mm
Diam. collo
45 mm
Descrizione generale
  • Le bottiglie Corning®, dotate di una pratica impugnatura, sono ideali per la conservazione di tereni, tamponi e altre soluzioni acquose.
  • La pratica impugnatura ne facilita l′utilizzo.
  • Il tappo a tenuta (45 mm) assicura una chiusura ermetica e aiuta a ridurre al minimo il rischio di contaminazione.
  • Certificato apirogeno.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.