CLS430281
Bottiglie di conservazione in plastica rotonde Corning® Easy-Grip
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 250 mL, cap (plug seal), case of 24
Sinonimo/i:
storage bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round bottle
round clear polystyrene
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
Confezionamento
case of 24
Produttore/marchio commerciale
Corning 430281
Capacità bottiglia
250 mL
Diam. del collo della bottiglia
~42 mm
Diam. collo
45 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Le bottiglie Corning®, dotate di una pratica impugnatura, sono ideali per la conservazione di tereni, tamponi e altre soluzioni acquose.
- La pratica impugnatura ne facilita l′utilizzo.
- Il tappo a tenuta (45 mm) assicura una chiusura ermetica e aiuta a ridurre al minimo il rischio di contaminazione.
- Certificato apirogeno.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430281-24EA | 4061833887240 |
CLS430281-2EA | 4061833875773 |