N4764
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside
≥98% (TLC), powder
About This Item
Formula condensata:
(β-D-Glc-[1→4]-β-D-Glc-1→OC6H4NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccccc3N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
CYCLRDYAFVRUDE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?