N5759
4-Nitrophenyl β-D-cellobioside
chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl β-D-cellobioside
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl β-D-cellobioside, ≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 49.00-51.00 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
IAYJZWFYUSNIPN-KFRZSCGFSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?