N4006
Naphthol AS-BI N-acetyl-β-D-glucosaminide
β-hexosaminidase substrate, ≥97% (TLC), powder
Sinonimo/i:
2-Naphthalenecarboxamide, 3-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]oxy]-7-bromo-N-(2-methoxyphenyl)-, Naphthol AS-BI 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Naphthol AS-BI N-acetyl-β-D-glucosaminide, β-hexosaminidase substrate
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
DMF: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4NC(C)=O
InChI
1S/C26H27BrN2O8/c1-13(31)28-22-24(33)23(32)21(12-30)37-26(22)36-20-11-14-7-8-16(27)9-15(14)10-17(20)25(34)29-18-5-3-4-6-19(18)35-2/h3-11,21-24,26,30,32-33H,12H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,34)
DMLKUPXKUQREOC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?