N3019
2-Naphthoxyacetic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, crystalline
Sinonimo/i:
BNOA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
crystalline
tecniche
cell culture | plant: suitable
Colore
white to gray
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
OC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?