Documenti fondamentali
M6163
Nalgene® Cryoware marker set
assorted colors, one each red, green, blue, and black
Sinonimo/i:
cryomarker, cryopen, freezer marker
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 4
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6313-0010
tecniche
cryopreservation: suitable
Colore
assorted colors, one each red, green, blue, and black
Descrizione generale
For permanently marking cloth, cardboard and plastic. Smudge-proof ink will not fade at ultra-low temperatures. Extra fine tip.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2