N3405
2-Naphthoxyacetic acid
98%
Sinonimo/i:
BNOA
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3