N1143
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
crystalline
Sinonimo/i:
α-p-Nitrophenylglycerol, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol, PNPG
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystalline
Livello qualitativo
Colore
off-white
Punto di fusione
98-101 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)C(O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3