N1140
NCTC 109 Medium
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
109 Cell Culture Medium, NCTC Medium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3