H0137
HT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
lyophilized powder, suitable for hybridoma, BioXtra
Sinonimo/i:
HT Supplement, Hypoxanthine-Thymidin (HT) media supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HT Media Supplement (50×) Hybri-Max™, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for hybridoma
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
lyophilized powder
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Ricostituzione
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation