N0758
Naphthol AS-D chloroacetate
esterase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2-naphthoic-o-toluidide chloroacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Naphthol AS-D chloroacetate, esterase substrate
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- the paraffin-embedded kidney tissues
- polymorphonuclear (PMN) cells
- endometrial tissues
- neutrophils from mice small intestine
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?