MSST0035
SILu™Prot CCL2 C-C motif chemokine 2 human
SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinonimo/i:
HC11, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic protein 1(MCP-1), Monocyte secretory protein JE, Monocytechemoattractantprotein1, Monocytechemotacticandactivatingfactor(MCAF), Small-inducible cytokine A2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (standard)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CCL2(6347)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)