Documenti fondamentali
MG128
Sigma-Aldrich
May-Grünwald Stain
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.25 % (w/v) in methanol
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Nota sulla preparazione
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)