205435
May-Grünwald Stain
Suitable for the differential staining of cellular elements of blood
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
green to black
λmax
522 nm (2nd)
645 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COC1=NC(=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)N
InChI
InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6+,7?,10-/m1/s1
IXOXBSCIXZEQEQ-PKJMTWSGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?