Documenti fondamentali
1.09203
Sigma-Aldrich
Soluzione di Giemsa azur-eosina-blu di metilene
for microscopy
About This Item
Codice UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
Densità bulk
520 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
La colorazione di Giemsa azur-eosina-blu di metilene è un colorante secco che viene utilizzato per la preparazione di una soluzione di colorazione. La colorazione di Giemsa è una delle procedure standard utilizzate in istologia, ematologia, citologia e batteriologia. When used in hematological applications, Giemsa′s stain is frequently used in combination with other dye solutions, e. g. with May-Grünwald′s solution for Pappenheim (MGG) overview staining. & This staining solution generally stains the nuclei red, based on the molecular interaction between the Eosin Y dye and an Azure B-DNA complex. Both dyes assemble to an Eosin Y - Azure B-DNA complex and the intensity of the resulting stain depends on the content of Azure B and the ratio of Azure B : Eosin Y. Furthermore, the resulting stain can vary depending on the influence of fixation, staining times, pH-value of the solutions or buffer substances. È un prodotto registrato come IVD e certificato CE. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet
Applicazioni
Per microscopia. Per la colorazione di strisci di sangue e di midollo osseo, sezioni in paraffina e campioni clinico-citologici.
Risultati analitici
Identità (spettro UV/VIS)conforme al testPerdita all′essiccamento (105 °C)≤ 10%Idoneità per microscopia (striscio di sangue)conforme al testNucleiviolaLinfociti (plasma)bluMonociti (plasma)blu grigioGranulociti basofili (granuli)viola scuroGranulociti eosinofili (granuli)da rossastro a rosso-brunoGranulociti neutrofili (granuli)rosso-violaTrombocitiviolaEritrocitirossastro-brunastroParassiti del sangue (nuclei)rosso chiaro
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3