GS500
Giemsa Stain, Modified
Sinonimo/i:
Giemsa Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
tecniche
microbe id | staining: suitable
pH
6.75-6.95
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.