MAK353
Methanol Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Methyl Alcohol Detection Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C