MAK224
Fatty Acid Methylation Kit
Manufactured by Nacalai Tesque, Inc.
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 tests
applicazioni
cosmetics
food and beverages
sample preservation
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Compatibilità
Principio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes, Nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)