Documenti fondamentali
UN10-1KT
Supelco
Fatty Acids Unsaturated Kit
(individualy packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 kit
Concentrazione
(individualy packaged in quantities indicated)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    Arachidonic acid 100 mg
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 100 mg
    Elaidic acid 100 mg
    Erucic acid 100 mg
    Linoleic acid 100 mg
    Linolenic acid 100 mg
    Nervonic acid 100 mg
    Oleic acid 100 mg
    Palmitoleic acid 100 mg
    Petroselinic acid 100 mg
    Vedi tutto (10)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bhavna G Gordhan et al.
Scientific reports, 11(1), 6493-6493 (2021-03-24)
Rapid detection of tuberculosis (TB) infection is paramount to curb further transmission. The gold standard for this remains mycobacterial culture, however emerging evidence confirms the presence of differentially culturable tubercle bacteria (DCTB) in clinical specimens. These bacteria do not grow
Global Trade Item Number
SKUGTIN
UN10-1KT4061838671646
UN101KT