MAK020
Fructose-6-Phosphate Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinonimo/i:
Fructose-6-P Quantification Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 fluorometric tests
Metodo di rivelazione
fluorometric
Malattie correlate
cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Articoli
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.