M6449
MART-1 (26-35), Human
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Antigen LB39-AA (26-35) (human), Antigen SK29-AA (26-35) (human), Melan-A Protein (26-35) (human), Melanoma Antigen Recognized By T-Cells 1 (26-35) (human)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Colore
white
Solubilità
water, double-distilled: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)