M2503
Muramic acid
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-3-O-(1-carboxyethyl)-2-deoxy-D-glucose
Saggio
≥95% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D 95 to 120°, c = 0.26% (w/v) in water
Colore
white to off-white
Punto di fusione
153 °C
Solubilità
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O[C@H]([C@@H](N)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO7/c1-4(9(15)16)17-8(5(10)2-11)7(14)6(13)3-12/h2,4-8,12-14H,3,10H2,1H3,(H,15,16)/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
ZZHZYDXMAKUKNS-OZRXBMAMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?