M1434
2-Methylthioadenosine 5′-monophosphate triethylammonium salt hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-MeSAMP, 2-Methylthio-AMP triethylammonium salt hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.CCN(CC)CC.CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H16N5O7PS.C6H15N.H2O/c1-25-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(23-10)2-22-24(19,20)21;1-4-7(5-2)6-3;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);4-6H2,1-3H3;1H2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
YQMUWWZKFZERBT-IDIVVRGQSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as a P2Y12 inhibitor to study its effects on stimulation of endocytosis in high-density lipoprotein (HDL).
- as a P2Y12 inhibitor to study its effects on platelet recruitment in whole human blood.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?