Key Documents
M0503
Sigma-Aldrich
Mitomicina C
powder, contains NaCl as solubilizer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.33
Beilstein:
7231816
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Origine biologica
Streptomyces caespitosus
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
contiene
NaCl as solubilizer
Colore
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
Solubilità
H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Descrizione generale
Struttura chimica: aziridina
Applicazioni
La mitomicina C viene prodotta da un ceppo di actinomiceti, Streptomyces caespitosus. Contiene tre gruppi anticancro: chinino, uretano, aziridina. È usata per generare cellule di alimentazione inattive dal punto di vista della mitosi nei sistemi di coltura cellulare, per esempio i fibroblasti inattivi usati nei sistemi di cellule staminali embrionali.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Questo prodotto è un agente alchilante che agisce specificamente sulla sequenza 5′-CpG-3′ del nucleoside guanina. Inibisce la sintesi del DNA attraverso una reazione covalente con il DNA che forma legami incrociati tra i filamenti complementari del DNA. Questa interazione impedisce la separazione dei filamenti complementari del DNA, inibendone la replicazione.
Spettro antimicrobico: La mitomicina C ha una forte attività antitumorale, soprattutto nei confronti delle cellule tumorali di ascite di Ehrlich, e una forte azione battericida nei confronti dei batteri gram positivi e gram negativi.
Avvertenza
Il flaconcino contiene 2 mg di mitomicina C e 48 mg di NaCl. Le soluzioni madre devono essere sterilizzate per filtrazione e conservate a 2-8 °C al riparo dalla luce. Le soluzioni a pH compreso tra 6 e 9 si possono conservare a 0-5 °C per una settimana al massimo, ma se si forma un precipitato è necessario preparare una nuova soluzione in quanto la soluzione precipitata si è rivelata tossica per le cellule.
Nota sulla preparazione
La mitomicina C è solubile in acqua a 0,5 mg/mL, con un pH 6,0-7,5. Nelle soluzioni acide a pH<6 subisce una rapida degradazione e ha la massima probabilità di rimanere attiva in soluzioni con pH compreso tra 6 e 9.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lars Petter Jordheim et al.
Molecular pharmacology, 84(1), 12-24 (2013-04-13)
The benefit of cancer chemotherapy based on alkylating agents is limited because of the action of DNA repair enzymes, which mitigate the damage induced by these agents. The interaction between the proteins ERCC1 and XPF involves two major components of
Xin Wang et al.
Nature medicine, 19(4), 473-480 (2013-03-26)
Sorting nexin 27 (SNX27), a brain-enriched PDZ domain protein, regulates endocytic sorting and trafficking. Here we show that Snx27(-/-) mice have severe neuronal deficits in the hippocampus and cortex. Although Snx27(+/-) mice have grossly normal neuroanatomy, we found defects in
Ali Fathi et al.
Proteomics, 9(21), 4859-4870 (2009-10-29)
Gene expression analyses of embryonic stem cells (ESCs) will help to uncover or further define signaling pathways and molecular mechanisms involved in the maintenance of self-renewal and pluripotency. We employed a 2-DE-based proteomics approach to analyze human ESC line, Royan
Sayuri Yamazaki et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(11), 5488-5497 (2014-10-29)
Accumulating evidence shows that immunological tolerance induced by Ag administration together with UVB irradiation is dependent on Foxp3(+) CD4(+) regulatory T (Treg) cells. However, the mechanisms by which UVB controls Treg cells in the skin are currently unclear. In this
Masaki Hikida et al.
The Journal of experimental medicine, 206(3), 681-689 (2009-03-11)
Resting antigen-experienced memory B cells are thought to be responsible for the more rapid and robust antibody responses after antigen reencounter, which are the hallmark of memory humoral responses. The molecular basis for the development and survival of memory B
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.