10107409001
Roche
Mitomicina C
crystalline powder, 98%, pkg of 2 mg
Sinonimo/i:
Mitomycin C
Saggio
98%
Stato
crystalline powder
PM
334.3
Confezionamento
pkg of 2 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21[C@]([C@H]4N[C@H]4C2)([C@@H](C3=C1C(=O)C(=C(C3=O)N)C)COC(=O)N)OC
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to cease mitosis
- in phosphate buffer saline (PBS) for inactivation and plating mouse embryonic fibroblasts (MEFs)
- as mutagen in mutagenicity assay
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic