A38800
2-Aminoanthracene
96%
Sinonimo/i:
2-Anthramine
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
238-241 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Steroid derived naphthoquinoline asphaltene compounds via multicomponent cyclocondensation reaction with 5-α-cholestan-3-one and aromatic aldehydes.
- Naphtho[2,3- f ]quinoline derivatives by reacting with aromatic aldehyde and acetone or acetophenone catalyzed by iodine.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)