L9006
Lectin from Ulex europaeus (gorse, furze)
FITC conjugate, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Ulex europaeus agglutinin, UEA-I
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
FITC conjugate
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
<5 μg/mL agglutination activity
Composizione
Protein, ~10% Lowry
Grado di funzionalizzazione
2-5 mol FITC per mol protein
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Linkage
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3