L5391
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Bandieraea simplicifolia
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Saggio
≥90% protein basis (Warburg-Christian)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
<200 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
peroxidase activity
40-160 units/mg protein
Composizione
Protein, ~95% modified Warburg-Christian
tecniche
blood typing: suitable
fractionation: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3