L2251
Methyl linolelaidate
Sinonimo/i:
Linolelaidic acid methyl ester, Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
WTTJVINHCBCLGX-ZDVGBALWSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis