A3881
Methyl arachidate
≥99% (capillary GC)
Sinonimo/i:
Arachidic acid methyl ester, Methyl eicosanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (capillary GC)
Forma fisica
powder
P. eboll.
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis