L6503
Methyl γ-linolenate
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
γ-Linolenic acid methyl ester, ω-6 Linolenic acid methyl ester, 6,9,12-Octadecatrienoic acid methyl ester, Fame 18:3n-6, Methyl (Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatrienoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant seeds (Borage)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
Applicazioni
- Isolation of methyl gamma linolenate from Spirulina platensis using flash chromatography and its apoptosis inducing effect.: This study explores the extraction and potential anticancer effects of methyl gamma-linolenate from Spirulina platensis by using it as a standard for identification, suggesting its use in developing natural anticancer compounds (Jubie et al., 2015).
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis