L0543
LB Agar Kanamycin-50, Plates
pre-poured LB agar plates with 50 ug/ml kanamycin
Sinonimo/i:
kanamycin agar plates
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
Capacità
20-25 mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Convenient, ready-to-use 10cm format
- Standard formulation plus antibiotic
Componenti
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
50μg/ml kanamycin
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
The development of genetic engineering and cloning has opened many possibilities of expression and isolation of heterologous proteins for research purposes. Considerable advances in technology have enabled expression and isolation of recombinant proteins in large scale.