K2753
(±)-Ketamine hydrochloride
≥99% (HPLC), solid, NMDA glutamate receptor antagonist
Sinonimo/i:
(±)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
(±)-Ketamine hydrochloride, solid
Forma fisica
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CNC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves