X1126
Xylazine
≥99%
Sinonimo/i:
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?