I8273
Anti-Interleukin-2 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
neutralization: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL2(3558)
Categorie correlate
Descrizione generale
Monoclonal Anti-Interleukin-2 recognizes human Interleukin-2. It also neutralizes recombinant, mouse IL-2, but requires 30-50 times the antibody concentration required to neutralize human IL-2.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?