I6909
Monoclonal Anti-Interleukin-2 antibody produced in mouse
clone 5355, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL2, Anti-Lymphokine, Anti-TCGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5355, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: 2-8 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL2(3558)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?