Documenti fondamentali
04-1584
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-interleuchina-2 (IL-2), clone 3F9
clone AB12.38.35C3.3F9, from mouse
Sinonimo/i:
interleukin 2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, aldesleukin, T cell growth factor, lymphokine, Aldesleukin, interleukin-2, T-cell growth factor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AB12.38.35C3.3F9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL2(3558)
Descrizione generale
L′interleuchina-2 (IL-2) è comunemente considerata una citochina pro-infiammatoria che stimola le reazioni immunitarie dipendenti dai linfociti T e controlla i linfociti T regolatori (Treg). Da punto di vista strutturale, si ritiene che IL-2 sia organizzata in una configurazione a fascio di 4 eliche e che si leghi a un recettore composito costituito dal recettore IL-21R (un recettore di tipo I per le citochine) e dal recettore per la catena gamma delle citochine. IL-2 può intensificare le malattie mediate da Th1, come l′artrite autoimmune, e pertanto potrebbe costituire un interessante bersaglio clinico per questo tipo di malattie. IL-2 è stata inoltre implicata come possibile terapia per le infezioni e il cancro. Le terapie antitumorali che includono una combinazione di IL-2 ricombinante e interferone alfa ricombinante si sono dimostrate promettenti nell′ambito degli studi clinici.
Immunogeno
Proteina ricombinante full-length corrispondente alla IL-2 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Questo anticorpo anti-interleuchina-2 (IL-2), clone 3F9, è convalidato per l′uso nei saggi di WB.
Sottocategoria di ricerca
Citochine & recettori delle citochine
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule esprimenti Il-2 ricombinante umana.
Western blotting: con 0,5 µg/mL di questo anticorpo sono stati rivelati 10 µg di IL-2 ricombinante umana.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 15 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Proteina IL-2 ricombinante umana
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Guohui Li et al.
Molecular medicine reports, 17(2), 3350-3355 (2017-12-20)
Uremia is a serious threat to health. Infection associated with inflammation frequently occurs in patients with uremia during hemodialysis. This study aimed to investigate the association between serum inflammatory factors and uremia in patients prior to and following hemodialysis. Patients