SRP8034
IL-2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Aldesleukin, INN, Interleukin-2, T-cell growth factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~42 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL2(3558)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)