I6785
Anti-IRE1α antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ERN1, Anti-Endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Anti-IRE1, Anti-IRE1P, Anti-Inositol-requiring enzyme-1, Anti-Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~110 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using lysate of HEk-293T cells expressing human IRE1α
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human IRE1α
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERN1(2081)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1