H5041
Cystatin C human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cystatin C human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤5 μM IC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 12-13 kDa (non-glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/mg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CYTC(1471)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
WGK 3