I5763
Indophenol
Powder
Sinonimo/i:
Phenolindophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Indophenol,
Stato
powder
Colore
dark green to black
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)N=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14H
RSAZYXZUJROYKR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?