Documenti fondamentali
1.03028
Supelco
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate
GR for analysis for the determination of ascorbic acid
Sinonimo/i:
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H6Cl2NNaO2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
210-640-4
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Densità bulk
320 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].Clc1c(c(cc(c1)N=C2C=CC(=O)C=C2)Cl)[O-]
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;/h1-6,17H;/q;+1/p-1
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
TLC-Test: passes test
Foreign coloring agents: passes test
Loss on drying (120 °C): ≤ 12.0 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Protocolli
Ascorbic acid in fruit juices - photometric determination with Tillmann's reagent