Documenti fondamentali
H6635
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime
Sinonimo/i:
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, Cortisol 3-(O-carboxymethyl)oxime
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H33NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥85% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
WXAWNCDYPXVODT-ZAKIEOBNSA-N
Applicazioni
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime has been used in fecal steroid hormone processing and analysis.
Azioni biochim/fisiol
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime is used as the analog of cortisol. It is used to modify the surface of an Au chip.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Characterization of ovarian steroid patterns in female African lions (Panthera leo), and the effects of contraception on reproductive function
Putman S B, et al.
PLoS ONE, 10(10), e0140373-e0140373 (2015)
Development of indirect competitive immuno-assay method using SPR detection for rapid and highly sensitive measurement of salivary cortisol levels
Tahara Y, et al.
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2, 15-15 (2014)