G8923
GANT58
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3,4,5-Tetra(4-pyridyl)thiophene, 4,4′,4′′,4′′′-Thiene-2,3,4,5-tetrayltetrapyridine
Saggio
≥98% (HPLC)
Colore
white to pale yellow
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1cc(ccn1)-c2sc(-c3ccncc3)c(-c4ccncc4)c2-c5ccncc5
InChI
1S/C24H16N4S/c1-9-25-10-2-17(1)21-22(18-3-11-26-12-4-18)24(20-7-15-28-16-8-20)29-23(21)19-5-13-27-14-6-19/h1-16H
USWLOKMMUTWFMD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)