Key Documents
ECM625
Sigma-Aldrich
KIT PER SAGGIO DI ANGIOGENESI IN VITRO
Sinonimo/i:
Angiogenesis assay kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Reattività contro le specie
vertebrates
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il kit per il saggio di angiogenesi in vitro CHEMICON rappresenta un modello semplice di angiogenesi in cui è possibile monitorare facilmente l'induzione o l'inibizione della formazione di tubuli da parte di segnali esogeni. L'angiogenesi è il processo di generazione di nuovi vasi sanguigni capillari. È una componente fondamentale di diversi processi normali (riproduzione e guarigione delle ferite) e patologici (retinopatia diabetica, artrite reumatoide, crescita tumorale e metastasi).
Il kit per saggio di angiogenesi in vitro CHEMICON fornisce un sistema pratico per valutare la formazione di tubuli da parte delle cellule endoteliali in un comodo formato da 96 pozzetti. Se coltivate su ECMatrix, un gel solido di proteine della membrana basale estratte dal sarcoma di topo Engelbreth Holm-Swarm (EHS), queste cellule endoteliali si allineano rapidamente e formano strutture cave simili a tubuli. La formazione dei tubuli è un processo a più fasi che coinvolge l'adesione, la migrazione, la differenziazione e la crescita delle cellule.
ECMatrix è ottimizzato per ottenere la massima formazione di tubuli. Per il saggio degli inibitori o stimolatori della formazione di tubuli, è sufficiente premiscelare la sospensione di cellule endoteliali con diverse concentrazioni dell'inibitore o dello stimolatore da testare, prima di aggiungere le cellule alla parte superiore di ECMatrix.
Applicazioni
Il kit per saggio di angiogenesi in vitro è stato utilizzato per monitorare l'entità dell'assemblaggio dei tubuli e il potenziale angiogenico in varie cellule endoteliali come:
  • cellule della vena ombelicale umana (HUVEC)
  • cellule microvascolari retiniche umane primarie
  • recettoreβ del fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGFRβ)/cellule PAE
  • cellule bovine endoteliali dei capillari (BCE)
Componenti
  • Soluzione gel ECMatrixTM: (N° Cat. 90060) cinque flaconi da 1 mL.
  • Tampone di diluizione ECMatrixTM, 10X: (N° Cat. 90061) un falcone da 1 mL.
Stoccaggio e stabilità
Conservare i materiali del kit a -20ºC per un massimo di 6 mesi. Dopo lo scongelamento, conservare ECMatrix® a 2-8 ºC per una settimana. Non ricongelare.
Altre note
ll kit per saggio di angiogenesi in vitro CHEMICON è destinato esclusivamente a scopi di ricerca; non adatto per applicazioni diagnostiche o terapeutiche.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.